製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
powder
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
pH
4.0-6.0 (1 M in H2O)
有効pH範囲
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
≤0.1 at 260 in H2O at 1 M
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI Key
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- in a polymerase chain reaction (PCR) buffer used in the single-cell collection
- as a component of lactotroph feeding medium for culturing lactotrophs
- to prepare luciferase assay reagent for luciferase activity assay in firefly Photonis pyralis and as a component in Triton/glycylglycine lysis buffer
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T9784-1KG:
T9784-25G:
T9784-BULK-PC:
T9784-VAR:
T9784-100G:
T9784-RSAMPLE:
T9784-BULK:
T9784-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)