Merck
T5816
Sigma-Aldrich
トリシン
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99% (titration)
別名:
2-[[1,3-ジヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-2-イル]アミノ]酢酸, N-[トリス(ヒドロキシメチル)メチル]グリシン, N-[トリス(ヒドロキシメチル)メチル]グリシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOCH2)3CNHCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
179.17
Beilstein:
1937804
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
グレード
BioPerformance Certified
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
crystalline powder
保管条件
dry at room temperature
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
white
有効pH範囲
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
mp
187 °C
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Absorption
≤0.02 at 290 at 20%
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
sample preparation
SMILES記法
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI Key
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリシンは、酵素アッセイ、電気泳動、および細胞培養研究に一般的に使用されている双性イオン性生理的緩衝液です。グリシンよりも強い負の電荷を有するため、より迅速な移動を可能にします。トリシンの高いイオン強度は、イオン移動を増加させてタンパク質移動を減少させることができ、結果として低パーセントアクリルアミドゲルでの低分子量タンパク質の分離をもたらします。トリシンは、1~100 kDaの範囲のタンパク質の電気泳動による分離に有効であることが認められています。25 mmol/Lのトリシンバッファーは、蛍ルシフェラーゼを用いたATPアッセイで試験済みの他の10種類のバッファーのなかで最も有効であることが、ある研究により実証されています。さらに、トリシンは、キャピラリーゾーン電気泳動、高速液体クロマトグラフィー、およびイオン交換クロマトグラフィーにも使用されています。
アプリケーション
トリシンは、低パーセントアクリルアミドゲルでの低分子量タンパク質の分離に適した多用途の緩衝剤として機能します。また、蛍ルシフェラーゼを用いたATPアッセイで有効性が実証され、放射線誘発膜損傷の研究ではヒドロキシルラジカルを捕捉できる可能性が示されています。さらに、特定のmRNAの翻訳に関与して特定のペプチジル-tRNA分子を含有するリボソームを単離および精製するために一定の役割を果たしています。トリシンは、RNAオリゴヌクレオチドの合成および高密度DNAマイクロアレイの加工にも使用され、核酸·リガンド相互作用の基礎となるメカニズムの調査やフォトリソグラフィーによるライブラリー調製を可能にします
低分子量ペプチド分離用のバッファー成分です。
特徴および利点
  • 電気泳動およびタンパク質分離用のバッファー成分として適している
  • 8.1のpKa(25°C)によりpH 7.4~8.8(25°C)を有効に緩衝する
  • エンドトキシンおよび総好気性微生物数の試験が実施済み
  • 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T5816-1KG-PB:
T5816-1KG:4548173126227
T5816-25G:4548173216034
T5816-100G:4548173216768
T5816-500G:4548173216027
T5816-BULK-PC:
T5816-BULK:
T5816-RSAMPLE:
T5816-500G-PB:
T5816-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
ビシン BioXtra, ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
B8660
ビシン
Nitin Shirole et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (48)(48), doi:10-doi:10 (2011-03-16)
Recently, structural and biochemical studies have detailed many of the molecular events that occur in the ribosome during inhibition of protein synthesis by antibiotics and during nascent polypeptide synthesis. Some of these antibiotics, and regulatory nascent polypeptides mostly in the
Yi Zhou et al.
Nature, 607(7919), 527-533 (2022-07-07)
Immature dentate granule cells (imGCs) arising from adult hippocampal neurogenesis contribute to plasticity and unique brain functions in rodents1,2 and are dysregulated in multiple human neurological disorders3-5. Little is known about the molecular characteristics of adult human hippocampal imGCs, and
Arpita Gantayet et al.
Biofouling, 29(1), 77-85 (2012-12-06)
The freshwater zebra mussel (Dreissena polymorpha) is a notorious biofouling organism. It adheres to a variety of substrata underwater by means of a proteinaceous structure called the byssus, which consists of a number of threads with adhesive plaques at the
Thierry Rabilloud
Journal of proteomics, 73(8), 1562-1572 (2010-04-17)
Electrophoretic separations of proteins are widely used in proteomic analyses, and rely heavily on SDS electrophoresis. This mode of separation is almost exclusively used when a single dimension separation is performed, and generally represents the second dimension of two-dimensional separations.
Bin Deng et al.
PloS one, 9(7), e102362-e102362 (2014-07-19)
Maresins are a new family of anti-inflammatory and pro-resolving lipid mediators biosynthesized from docosahexaenoic acid (DHA) by macrophages. Here we identified a novel pro-resolving product, 13R,14S-dihydroxy-docosahexaenoic acid (13R,14S-diHDHA), produced by human macrophages. PCR mapping of 12-lipoxygenase (12-LOX) mRNA sequence in