TMO140629
Nunc® Cell Culture Inserts in 24-well Nunclon Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 8.0 μm, case of 48 ea (supplied as 4 x 24 well plates, each containing 12 inserts)
別名:
multidish membrane insert, treated membrane insert
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.13
おすすめの製品
詳細
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)