物質
polystyrene
包装
case of 85 ea
メーカー/製品名
Nunc 140685
L × W
128 mm × 85 mm
ウェル
6
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Promote maximum adhesion for a broad range of cell types with the Thermo Scientific Nunc Cell-Culture Treated multi-well plates with the Nunclon Delta surface treatment. The open format with the raised well rim enables convenient and secure manipulation of the cells.
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)