詳細
Protect light sensitive reagents with Thermo Scientific Nalgene PPCO Amber Micro Packaging Vials. These noncytotoxic and nonpyrogenic vials are molded from high purity, low-metal content polypropylene copolymer resin. They are skirted and feature a conical bottom, allowing recovery of entire contents.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)