Merck
V5639
Sigma-Aldrich
抗バーシカンV0/V1 Neo ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
mouse, human, rat
citations:
5
テクニック:
western blot: 1 μg/mL using mouse cumulus oocyte complexes
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse, human, rat
テクニック
western blot: 1 μg/mL using mouse cumulus oocyte complexes
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VCAN(1462)
mouse ... Vcan(13003)
rat ... Vcan(114122)
関連するカテゴリー
免疫原
ヒトバーシカンタンパク質由来のアミノ酸残基436-441に相当する合成ペプチド。この配列は、ヒト、マウスおよびラットで完全に保存されています。
物理的形状
PBS溶液 (1.0 mg/mL BSA, 0.05%アジ化ナトリウム含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
V5639-VAR:
V5639-100UG:
V5639-100UG-LBL:
V5639-BULK:
V5639-100UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)