Merck
Y0750
Sigma-Aldrich
酵母合成ドロップアウト培地用添加物
without leucine and tryptophan
別名:
Synthetic Yeast Nutritional Supplements
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
ND.02
品質水準
形状
powder
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
栄養素要求性変異株の、特異的培地成分(アミノ酸、プリン、またはピリミジン)の存在下でなければ増殖できない、という特徴に基づき酵母中のプラスミドを選択します。変異遺伝子を含むプラスミドで形質転換した株は、必要成分を含まない培地で生育できます。シグマ アルドリッチの酵母合成ドロップアウト培地用添加物は、培地を富栄養化し、収率と増殖速度を高めるので、ライブラリーのスクリーニングや遺伝子ノックアウトでの形質転換効率が向上します。
構成
The supplements contain all of the following components except as indicated:
Amino acids: All standard amino acids except for leucine and tryptophan. All the amino acids are present at a concentration of 76 mg/L.
Other nutrients: Adenine (18 mg/L), inositol (76 mg/L), p-aminobenzoic acid (8 mg/L), uracil (76 mg/L).
その他情報
アミノ酸・栄養素ミクスチャ- (酵母ニトロゲンベ-ス・アミノ酸不含培地添加用)
数量
1 Lの培地に1.54 gを添加します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Y0750-20G-PW:
Y0750-20G:
Y0750-BULK:
Y0750-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sudeshna Nag et al.
Journal of cell science, 131(18) (2018-08-30)
Sorting endosomes (SEs) are the regulatory hubs for sorting cargo to multiple organelles, including lysosome-related organelles, such as melanosomes in melanocytes. In parallel, melanosome biogenesis is initiated from SEs with the processing and sequential transport of melanocyte-specific proteins toward maturing
Riddhi Atul Jani et al.
Journal of cell science, 128(17), 3263-3276 (2015-07-26)
Melanosomes are a class of lysosome-related organelles produced by melanocytes. Biogenesis of melanosomes requires the transport of melanin-synthesizing enzymes from tubular recycling endosomes to maturing melanosomes. The SNARE proteins involved in these transport or fusion steps have been poorly studied.
資料
遺伝子組換え・クローニング法の開発により、異種タンパク質を研究目的で発現・単離させる方法が多く発見されました。技術の急速な進歩により、遺伝子組換えタンパク質の大規模な発現・単離が可能になりました。
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
プロトコル
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.