Merck
Y1771
Sigma-Aldrich
酵母合成ドロップアウト培地用添加物
without uracil, leucine, and tryptophan
別名:
Synthetic yeast drop-out mix, Yeast Synthetic Drop-out Media Supplements
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
品質水準
フォーム
powder
テクニック
transformation: suitable
アプリケーション
microbiology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements, without uracil, leucine, and tryptophan has been used for screening:
  • the transformants of the PO1f strains which carried the pCRISPRyl_URA3sgRNA plasmids
  • Yarrowia lipolytica PO1f strain positive transformants
  • CRISPR- and RNA-assisted in vivo directed evolution (CRAIDE) mutants
栄養素要求性変異株の、特異的培地成分(アミノ酸、プリン、またはピリミジン)の存在下でなければ増殖できない、という特徴に基づき酵母中のプラスミドを選択します。変異遺伝子を含むプラスミドで形質転換した株は、必要成分を含まない培地で生育できます。シグマ アルドリッチの酵母合成ドロップアウト培地用添加物は、培地を富栄養化し、収率と増殖速度を高めるので、ライブラリーのスクリーニングや遺伝子ノックアウトでの形質転換効率が向上します。
その他情報
アミノ酸・栄養素ミクスチャ- (酵母ニトロゲンベ-ス・アミノ酸不含培地添加用)
調製ノート
Dissolve 1.46 g of supplement per liter of medium.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y1771-BULK:
Y1771-20G:
Y1771-VAR:
Y1771-20G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paul Swietalski et al.
Yeast (Chichester, England), 39(3), 230-240 (2021-10-15)
Orotic acid (OA) is an intermediate of the pyrimidine biosynthesis with high industrial relevance due to its use as precursor for production of biochemical pyrimidines or its use as carrier molecule in drug formulations. It can be produced by fermentation
Emil D Jensen et al.
Bio-protocol, 12(5), e4346-e4346 (2022-05-21)
Directed evolution is a powerful approach to obtain genetically-encoded sought-for traits. Compared to the prolonged adaptation regimes to mutations occurring under natural selection, directed evolution unlocks rapid screening and selection of mutants with improved traits from vast mutated sequence spaces.
Paul Swietalski et al.
Microbial cell factories, 19(1), 100-100 (2020-05-13)
The secretory production of recombinant proteins in yeast simplifies isolation and purification but also faces possible complications due to the complexity of the secretory pathway. Therefore, correct folding, maturation and intracellular transport of the recombinant proteins are important processing steps
プロトコル
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.