グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
5.3-5.5(0.67% solution)
アプリケーション
microbiology
保管温度
room temp
適合性
nonselective for Candida spp.
nonselective for Pichia spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
詳細
アプリケーション
- E.coli用ZYP-31培地の調製に
- 窒素源の影響を評価するために使用する合成デキストロース(SD)培地に
- 内部標準物質として使用する13C標識酵母抽出物を産生するために行うCandida utilisの培養に
- イメージング剤の調製に
炭素要求量に基づく酵母の分類への使用に適しています。また、炭素源(通常はグルコース)を追加することで、酵母の一般的な増殖に適したものとなります。酵素ニトロゲンベースアミノ酸含有は、一般増殖培地の窒素源として十分です。炭水化物を除き、酵母の増殖に必要な必須栄養素すべてを含みます。
構成
窒素源:
硫酸アンモニウム、5.0 g/L
アミノ酸:
L-ヒスチジン、10 mg/L
DL-メチオニン、20 mg/L
DL-トリプトファン、20 mg/L
ビタミン:
ビオチン、2.0
パントテン酸カルシウム、400
葉酸、2.0
イノシトール、2.0 mg/L
ニコチン酸、400
p-アミノ安息香酸、200
塩酸ピリドキシン、400
リボフラビン、200
塩酸チアミン、400
微量元素:
ホウ酸
硫酸銅
ヨウ化カリウム
塩化鉄
硫酸マグネシウム
モリブデン酸ナトリウム
硫酸亜鉛
塩類:
リン酸カリウム一塩基、1.0 g/L
硫酸マグネシウム、0.5 g/L
塩化ナトリウム、0.1 g/L
塩化カルシウム、0.1 g/L
再構成
100 mLの濃縮保存溶液を900 mLの滅菌水に加えることにより、10倍濃縮保存溶液を希釈して1倍のワーキング溶液を調製します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Y1250-250G-C:
Y1250-1KG:4548173215389
Y1250-BULK:
Y1250-VAR:
Y1250-250G:4548173215396
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.