Merck
Z359106
Sigma-Aldrich
Tough-Tagsミクロ遠心分離管ラベル
L × W 0.94 in. × 0.50 in., white
別名:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.35
物質
polyester
white
包装
pkg of 1,000 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech TTSW-1000
テクニック
PCR: suitable
L × W
0.94 in. × 0.50 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
0.5~0.65 mLチューブに適合します
Tough-Tagは、あらゆるプラスチックや他の材料に強固に粘着する化学的に不活性なポリエステルラベルです。121°Cから−40°Cの範囲の温度に耐えます。このラベルはオートクレーブ、高温(沸騰)バス、冷凍温度、有機溶媒、腐食剤その他の条件に耐え、剥離や裂け目、脱落などの問題を起こしません。本来の粘着性を生かすため、シリコン処理した表面への適用は避けてください。
Tough-Tagは予めカットされており、台紙から剥がして使用します。あらゆる筆記具/マーカーで記入可能であり、マイクロ遠心分離チューブを含むあらゆるラボ容器に貼付できるようにサイズが設定されています。ラベルは非常に薄いラベルであり、オートクレーブや煮沸などの処理後も粘着剤が表面へ漏れ出すことはありませんから、Tough-Tagを巻き付けたチューブであっても、ローターへの挿入/抜き出しの障害とはなりません。
法的情報
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech