Merck
Z3902
Sigma-Aldrich
ゼルンボン
≥98% (HPLC)
別名:
(2E,6E,10E)-2,6,9,9-テトラメチルシクロウンデカ-2,6,10-トリエン-1-オン, ゼルンボン(6CI,7CI)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22O
CAS番号:
分子量:
218.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C1=C/CC(C)(C)\C=C\C(=O)\C(C)=C\CC1
InChI
1S/C15H22O/c1-12-6-5-7-13(2)14(16)9-11-15(3,4)10-8-12/h7-9,11H,5-6,10H2,1-4H3/b11-9+,12-8+,13-7+
InChI Key
GIHNTRQPEMKFKO-SKTNYSRSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ゼルンボンは単環式セスキテルペン化合物で、Zingiber zerumbet根茎の精油から抽出されます。抗菌性、抗侵害受容性、抗アテローム硬化性、肝保護性、および抗酸化性を示します。ゼルンボンには抗炎症作用および抗癌作用もあります。
アプリケーション
ゼルンボンは、次の用途で使用されています。
  • 液体クロマトグラフィー/質量分析(LC-MS-MS)に。
  • 食道扁平上皮癌(ESCC)の予防
  • 治療における潜在的用途を研究するために。
生物化学的/生理学的作用
ゼルンボンは、TRAILによって誘導されるアポトーシス増強剤です。DR4およびDR5発現のアップレギュレーションとcFLIPのダウンレギュレーションにより、TRAIL誘導アポトーシスを増強します。ゼルンボンは、正常なヒト内皮細胞および皮膚線維芽細胞に対し細胞毒性効果をほとんどまたはまったく有しません。ゼルンボンは、Zingiber zerumbet Smith(野生のショウガ)から分離されたセスキテルペンです。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z3902-50MG:
Z3902-BULK:
Z3902-VAR:
Z3902-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Bo-Yie Chen et al.
Molecular vision, 17, 854-863 (2011-04-30)
Ultraviolet B (UVB) irradiation activates nuclear factor-kappa B (NF-κB) and inducible nitric oxide synthase (iNOS) in the cornea, resulting in inflammatory responses and malondialdehyde (MDA) accumulation. This study aims to determine the effect of zerumbone, a potent NF-κB inhibitor and
Sho Okamoto et al.
The FEBS journal, 278(16), 2892-2900 (2011-06-15)
The rhizome oil of Zingiber zerumbet Smith contains an exceptionally high content of sesquiterpenoids with zerumbone, a predominating potential multi-anticancer agent. Biosynthetic pathways of zerumbone have been proposed, and two genes ZSS1 and CYP71BA1 that encode the enzymes catalyzing the
The ethanol extract of Zingiber zerumbet Smith attenuates non-alcoholic fatty liver disease in hamsters fed on high-fat diet
Chang CJ, et al.
Food And Chemical Toxicology, 65, 33-42 (2014)
Biomedical properties of a natural dietary plant metabolite, zerumbone, in cancer therapy and chemoprevention trials
Rahman HS, et al.
BioMed Research International, 2014 (2014)
Remya Prasannan et al.
Biochemical pharmacology, 84(10), 1268-1276 (2012-07-31)
Phytochemicals and their synthetic derivatives are making a significant contribution in modern drug discovery programs by targeting several human diseases, including cancer. Most of these natural compounds are often multitargeted in nature, which is generally a very desirable property for
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.