Merck
Z707708
TPP®遠心分離管
capacity 50 mL, polypropylene
別名:
TPP Centrifuge Tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
cap
conical bottom tube
polypropylene
transparent tube
無菌性
sterile
特徴
RCF 15,500 × g
包装
pack of 360 ea
メーカー/製品名
TPP 91050
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TPP 50 mLおよび15 mL遠心分離管は、全ての標準的な遠心分離機に適合します。その革新的なデザインは、隙間のない密封性、優れた透明性、明瞭な目盛り、および非常に見やすいマーキング部に重点を置いています。TPP遠心分離管の黄色のスクリューキャップは固く締まり、転倒から保護します。遠心分離管の透明性は優れており、キャップ上部とチューブ横側の白色マーキング部分は非常に見やすいです。コニカルチューブの明瞭な白色の目盛りはチューブの底まで続いており、少量のサンプルにも対応しています。500 mLチューブでは目盛りが0.5 mLから始まり、15 mLチューブでは0.1mLから始まっています。
ポリプロピレンチューブの温度範囲:-196℃~+121℃; ポリスチレンチューブ:-40℃~+70℃; ポリプロピレンチューブの最大RCF:15500 × g*; ポリスチレンチューブ:1700 × g*
* アダプターおよび温度によって異なります
全てのチューブはガンマ線照射済みです。
法的情報
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)