物質
polyolefin film
詳細
adhesive sealing film on rolls for high-throughput applications on automated microplate sealers
無菌性
non-sterile
包装
roll of 1
メーカー/製品名
Excel Scientific RRTS-79x65
テクニック
PCR: suitable
W × L
79 mm × 65 m
適合性
suitable for (for qPCR, sitting-drop protein crystallization, HTS, storage and general incubation applications)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ThermalSeal RTSは、高い圧力感受性シリコーン粘着性をもった高い密封性の透明ポリオレフィン製のシールで、qPCR、タンパク結晶化(sitting-drop 法)、HTS、保存、一般的なインキュベーションへの用途などの使用に適しています。
Excel Scientificは、現在、ハイスループットの自動化マイクロプレートシーラーと一緒に使用するRoll-Sealロール上の粘着密封フィルムを提供しています。フィルムロールは、直径3インチのプラスチック製の芯に巻かれ、広く使用されている粘着シーラーのほとんど(Brandel、Thermo-Fisher/Abgene、FluidX、KBiosystems)と互換性があります。Roll-Seal形式では、信頼性が高く効率のよい密封作業が、プレート1枚につきより低価格で、ユーザによる介入を最小限抑えて実現できます。頑強で静電気フリーの包装により、輸送中は保護され、正確なアラインメントと接着が促進されます。
Roll-Seal粘着シールは、現在、3種類のシーリング材として入手可能です。
ThermalSeal RTS防湿性が高く透明なポリオレフィンに超強力な感圧シリコン接着剤が付いて、qPCR、シッティングドロップ法でのタンパク質結晶化、HTS、貯蔵、汎用インキュベーションの用途にご使用いただけます。
AlumaSealピアシング可能なアルミホイルに感圧アクリル接着剤が付いて、PCR、HTS、低温貯蔵用にご使用いただけます。
AeraSeal 細胞、組織培養に適した通気性のあるレーヨンフィルムで、ピアシング可能なのでサンプル回収用にもご使用いただけます。
"ThermalSeal"と"AlumaSeal"は登録商標です。"Roll-Seal"、"ThermalSeal RTS"、"AeraSeal"はExcel Scientific, Inc.の登録商標です。
- 迅速で、効率のよい、ハイスループットな密封作業、プレート1枚あたり2.5~5秒、個別のシートを扱って1枚1枚台紙を剥がす必要がありません。
- ハンドフリーの状態で作業でき、作業ミスやコンタミネーションが減り、プレート間でより均一な密封が行えます。
- 加熱不要。感受性の高いサンプルの損傷やプレートのゆがみを招き、ロボット操作上の問題を引き起こす高温状態を必要としません。
- ホイルを使って作業する際に特に便利です。個別シートの場合に生じる巻き上がりを回避できます。
- 経済的。個別シート状のシールや熱シール性フィルムに比べてプレート1枚あたりのコストが低くなります。
- 多くの熱シール性フィルムに比べて容易にはがせます。
- 自動シーラーを用いて高精度で分配でき、プレート上の位置を一貫させます。
- 現在のほとんどの接着SBSプレートシーラーと互換性があります。
- 静電気フリーの製造および包装により、アラインメントと接着が促進されます。
- 保護的な包装により、配送中の損傷を予防します。
- プラスチック性の芯を採用することで、段ボールごみを削減しています。
Roll-Seal粘着シールは、現在、3種類のシーリング材として入手可能です。
ThermalSeal RTS防湿性が高く透明なポリオレフィンに超強力な感圧シリコン接着剤が付いて、qPCR、シッティングドロップ法でのタンパク質結晶化、HTS、貯蔵、汎用インキュベーションの用途にご使用いただけます。
AlumaSealピアシング可能なアルミホイルに感圧アクリル接着剤が付いて、PCR、HTS、低温貯蔵用にご使用いただけます。
AeraSeal 細胞、組織培養に適した通気性のあるレーヨンフィルムで、ピアシング可能なのでサンプル回収用にもご使用いただけます。
"ThermalSeal"と"AlumaSeal"は登録商標です。"Roll-Seal"、"ThermalSeal RTS"、"AeraSeal"はExcel Scientific, Inc.の登録商標です。
法的情報
Roll-Seal is a trademark of Excel Scientific, Inc.
ThermalSeal RTS is a trademark of Excel Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック