Merck
すべての画像(23)
主要文書
安全性情報
ZRB1106
Sigma-Aldrich
抗TATA結合タンパク質抗体 クローン5J13 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
結合体:
unconjugated
application:
ICC
IHC (p)
WB
クローン:
5J13, recombinant monoclonal
化学種の反応性:
rat, human, mouse
citations:
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5J13, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 37.70 kDa
observed mol wt ~37 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TBP(6908)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン5J13 ZooMAbは、TATAボックス結合タンパク質を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体です。N末端領域に由来する57アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトTATAボックス結合タンパク質のN末端領域に由来する最初の57アミノ酸に対応するGST/Hisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、ラット精巣およびHeLa細胞ライセートでTATA結合タンパク質を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa、A431、HUVECおよびNIH 3T312細胞でTATA結合タンパク質を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト結腸およびマウス結腸組織切片でTATA結合タンパク質を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗TATA結合タンパク質 クローン5J13 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1106)は、TATA結合タンパク質を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
TATAボックス結合タンパク質(UniProt:P20226;別名TATA配列結合タンパク質、TATA結合因子、TATAボックス因子、転写開始因子TFIID TBPサブユニット)は、ヒトTBP(別名GTF2D1、TF2D、TFIID)遺伝子(Gene ID: 6908)によりコードされています。TATAボックス結合タンパク質は、DNA結合多タンパク質因子TFIIDの中心で機能する基本転写因子です。TFIIDのTATAボックスへの結合は、転写開始前複合体(PIC)の最初の転写ステップであり、RNAポリメラーゼIIにより転写された真核生物遺伝子の活性化に関与しています。RNAポリメラーゼII真核生物転写複合体の一部であり、RNAポリメラーゼの転写開始に必要です。TATAボックス結合タンパク質は広範に発現しており、精巣および卵巣において最高レベルで検出されます。TBPの変異は脊髄小脳失調症17型(SCA17)をもたらし、この疾患は、常染色体優性小脳失調症に分類され、小脳および大脳領域の萎縮、錐体外路徴候、および認知症を特徴とする小脳疾患です。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、30 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1106-25UL:
ZRB1106-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)