Merck
すべての画像(14)
主要文書
安全性情報
ZRB1191
Sigma-Aldrich
抗インテグリンαVβ5抗体 クローンEM09902 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
フィブロネクチン受容体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
EM09902, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 116.04 kDa
calculated mol wt 88.05 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGAV(3685)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローンEM09902はインテグリンαVβ5を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。細胞外ドメイン内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
インテグリンαVのアミノ酸31~987とインテグリンβ5のアミノ酸24~719に相当するリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト前立腺がん組織切片においてインテグリンαVβ5を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HT-29細胞においてインテグリンαVβ5を検出できます。
フローサイトメトリー:0.1μg使用、A549細胞100万個においてインテグリンαVβ5を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗インテグリンαVβ5 クローンEM09902 ZooMAb (カタログ番号:ZRB1191)は、インテグリンV5を検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、フローサイトメトリー、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)でテストされています。
ターゲットの説明
インテグリンαVβ5(UniProt:P06756/P18084;別名 フィブロネクチン受容体)は、ヒトではITGAV:ITGB5遺伝子(Gene ID: 3685/3693)によってコードされます。インテグリンは、可変のαサブユニットと保存されたβサブユニットで構成されるヘテロ二量体細胞表面受容体です。さまざまなαサブユニットとβサブユニットの正確な組合わせによって、異なるECM成分に対するインテグリンの結合特異性が決定されます。インテグリンは恒常的活性型ではありません。インテグリンがリガンド結合親和性の低い状態からリガンド結合親和性の高い状態に活性化するには、それらの細胞質内または細胞外相互作用から生じるコンフォメーション変化が必要です。1回膜貫通タンパク質であるインテグリンαVは、βサブユニットとヘテロ二量体を形成します。さまざまなαサブユニットとβサブユニットの正確な組合わせによって、異なるECM成分に対するインテグリンの結合特異性が決定されます。接着には両サブユニットが必要ですが、結合特異性は主にαサブユニットの細胞外領域に依存します。αVはさまざまなβサブユニットと非共有的に結合します。インテグリンファミリーの構造的および機能的多様性は、個々のαおよびβサブユニットの対形成能力に基づきます。αVはシグナルペプチド(aa 1-30)を有して合成された後、そのペプチドが切断されて成熟型になります。成熟型は、細胞外ドメイン(aa 31-992)、膜貫通ドメイン(aa 993-1016)、細胞質ドメイン(aa 1017-1048)を有します。インテグリンβ-5は、シグナルペプチド(aa 1-23)を有して合成された後、シグナルペプチドが切断され、細胞外ドメイン(aa 24-719)、短い膜貫通ドメイン(aa 720-742)、細胞質ドメイン(aa 743-799)を有する成熟型になります。インテグリンαVβ5(ITGAV:ITGB5)は、フィブロネクチンの受容体として働きます。リガンドに存在する配列R-G-Dを認識します。クローンEM09902は、高い親和性でαVβ5に結合することが示されており(EC50=5ng/mL)、αVβ3との結合性は低くなっています(EC50=7ug/mL)。αVβ5を発現するすべての接着性腫瘍細胞を染色することが示されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参考:Goodman, SL et al., (2012).Biol. Open. 1(4); 329-340)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB1191-4X25UL:
ZRB1191-25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.