Merck
すべての画像(20)
主要文書
安全性情報
ZRB1217
Sigma-Aldrich
抗BCRP(ABCG2)抗体 クローン10K5 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
ATP結合カセットサブファミリーGメンバー2, CD338, CDw338, ミトキサントロン耐性関連タンパク質, 乳がん耐性タンパク質, 尿酸排泄輸送体, 胎盤特異的ATP結合カセットトランスポーター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10k5, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 72.31 kDa
observed mol wt ~72 kDa
化学種の反応性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ABCG2(9429)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン10KSは乳がん耐性タンパク質(BCRP)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端細胞質ドメイン内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒト乳がん耐性タンパク質(BCRP)のN末端細胞質ドメインに由来する126アミノ酸に相当する、Hisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト胎盤およびマウス胎盤組織切片においてBCRP(ABCG2)を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HepG2、A549およびJEG-3細胞においてBCRP(ABCG2)を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗BCRP(ABCG2) クローン10K5 ZooMAb (カタログ番号:ZRB1217)は、BCRP(ABCG2)を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
ATP結合カセットサブファミリーGメンバー2(UniProt: Q9UNQ0;別名 乳がん耐性タンパク質、BCRP、CDw338、ミトキサントロン耐性関連タンパク質、胎盤特異的ATP結合カセットトランスポーター、尿酸排泄輸送体、CD338)は、ヒトではABCG2(別名ABCP、BCRP、BCRP1、MXR)遺伝子(Gene ID: 9429)によってコードされます。BCRPは、ABCトランスポータースーパーファミリーの複数回膜貫通タンパク質です。6つの膜貫通ドメインで構成され、ホモ二量体またはホモ四量体として機能することができます。ABCトランスポータードメイン(aa 37-286)とABC膜貫通2型ドメイン(aa 389-652)を有します。他のABCトランスポーターの多くと異なり、BCRPにはヌクレオチド結合ドメインが1つしかありません(aa 80-87)。BCRPは胎盤に高度に発現し、それより低い発現が小腸、肝臓、結腸で認められます。さまざまな組織の幹細胞にも発現し、幹細胞マーカーとして用いられる場合があります。高容量尿酸排泄輸送体として働き、腎臓と腎外の両方の尿酸排泄に機能します。生体異物輸送体としても働き、脳からの異物除去に重要な役割を果たします。BCRPは多くの血液悪性疾患と固形腫瘍において過剰発現し、種々の抗がん剤に対する耐性に寄与します。Camptothecin、メトトレキサート、アジドチミジン(AZT)、ダウノルビシン、ドキソルビシンなどの多数の薬剤の排出に関与しています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1217-25UL:
ZRB1217-4X25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maciej Pudełek et al.
Journal of translational medicine, 22(1), 757-757 (2024-08-13)
Multi-drug resistance of poly(morpho)nuclear giant cells (PGCs) determines their cytoprotective and generative potential in cancer ecosystems. However, mechanisms underlying the involvement of PGCs in glioblastoma multiforme (GBM) adaptation to chemotherapeutic regimes remain largely obscure. In particular, metabolic reprogramming of PGCs