Merck
すべての画像(13)
主要文書
安全性情報
ZRB1521
Sigma-Aldrich
抗MDR1抗体 クローン1O12 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
ATP依存性トランスロカーゼABCB1, CD243, P糖タンパク質1, リン脂質トランスポーターABCB1, 別名:ATP結合カセットサブファミリーBメンバー1, 多剤耐性タンパク質1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1O12, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 141.48 kDa
observed mol wt ~150 kDa
化学種の反応性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ABCB1(5243)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1O12は、MDR1タンパク質を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。細胞質ループ領域に由来する22個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒト多剤耐性タンパク質1(MDR1)の細胞質ループ領域に由来する22個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HepG2およびNIH3T3細胞のMDR1を検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、MDR1ペプチドと結合し、KD値は3.5 x 10^(-7)でした。
フローサイトメトリー:0.01 μg使用、HepG2細胞のMDR1を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト副腎組織切片のMDR1を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗MDR1 クローン1O12 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1521)は、MDR1を検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、フローサイトメトリー、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
多剤耐性タンパク質1(UniProt:P08183、別名:ATP結合カセットサブファミリーBメンバー1、ATP依存性トランスロカーゼABC B1、P糖タンパク質1、リン脂質トランスポーターABCB1、CD243、MDR1)は、ヒトABCB1(別名:MDR1、PGY1)遺伝子(Gene ID:5243)によってコードされています。腫瘍細胞において、古典的MDR表現型はヒトがんの約50%で発現するMDR1の遺伝子に因ります。MDR1は、膜を介して薬物やリン脂質を移動させる、マルチパス膜N結合糖タンパク質です。MDR1は、細胞外ドメイン6個、膜貫通ドメイン12個、細胞質ドメイン7個で構成されます。そのABCトランスポータードメインはアミノ酸392-628と1035-1273に局在します。肝臓、腎臓、小腸、脳でMDR1の発現が報告されています。MDR1は頂端膜の細胞質側(膜内)から細胞質外側(膜外)へのリン脂質の移動を促進します。主にホスファチジルコリン、ホスファチジル-エタノールアミン、β-D-グルコシルセラミド、スフィンゴミエリンの膜内から膜外への移動に関与します。 MDR1は、多剤耐性細胞での薬物蓄積を減らすエネルギー依存性排出ポンプとして働きます。MDR1の過剰発現は、白血病、神経芽細胞腫、肉腫の予後予測に有用であることが示されており、MDR1阻害により腫瘍細胞の化学療法に対する感受性を取り戻すことができます。ABCB1遺伝子の変異は、病因が複雑な慢性再発性消化管炎症である炎症性腸疾患13と関連付けられています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Perez, J., et al. (2011). Anticancer Res. 31(9); 2813-2820; Kaszubiak, A., et al. (2007). Int. J. Oncology 31(2); 419-430)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、0.3 mg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ZRB1521-4X25UL:
ZRB1521-25UL:
試験成績書(COA)