Merck
12873
Supelco
金属性充填 GCカラム (一般型)
phase 20% TCEP, matrix 80/100 Chromosorb P AW support, L × O.D. × I.D. 1.8 ft (0.55 m) × 1/16 in. × 0.75 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
物質
stainless steel column
品質水準
認証
ASTM® D4815
メーカー/製品名
Agilent
パラメーター
0-175 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
1.8 ft (0.55 m) × 1/16 in. × 0.75 mm
マトリックス
80/100 Chromosorb P AW support
マトリックス活性基
20% TCEP phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with General Configuration
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Packed column made up of stainless steel are basically used when higher carrier gas flow rates are employed as they can sustain elevated pressure. Stainless steel columns are usually washed with dilute hydrochloric acid, then with water followed by methanol, acetone, methylene dichloride and n-hexane in order to remove any corrosion products and traces of lubricating agents.
ガラスの不活性を必要としない、要求が緩い用途には経済的なステンレス鋼製カラムを選択します。このカラムは一般的な構成を取っているため、注意深く曲げるとほとんどの装置に適合します。
アプリケーション
芳香族化合物、脂肪族化合物
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
12873:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott RPW.
Science, 102-108 (1997)