物質
stainless steel column
品質水準
パラメーター
0-400 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
60/80 Molecular Sieve 5A support
マトリックス活性基
none phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with General Configuration
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Packed column made up of stainless steel are basically employed when higher carrier gas flow rates are employed as they can sustain elevated pressure. Stainless steel columns are usually washed with dilute hydrochloric acid, then with water followed by methanol, acetone, methylene dichloride and n-hexane in order to remove any corrosion products and traces of lubricating agents.
ガラスの不活性を必要としない、要求が緩い用途には経済的なステンレス鋼製カラムを選択します。このカラムは一般的な構成を取っているため、注意深く曲げるとほとんどの装置に適合します。
アプリケーション
Molecular Sieve 5A support in a stainless steel gas chromatographic column maybe used for the measurement of atmospheric nitrous oxide.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
13823:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Measurement of atmospheric nitrous oxide using a molecular sieve 5A trap and gas chromatography.
Analytical Chemistry, 43 (8), 1113-1115 (1971)
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Science, 102-108 (1997)