product name
Carbotrap® 217, stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
物質
stainless steel TD tube
品質水準
認証
EPA TO-14 (Air Toxics)
EPA TO-17
詳細
Sealed with TDS³ storage container
製品種目
Carbotrap®
特徴
preconditioned
包装
pkg of 10 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
マトリックス
Carbotrap® 217 (packed with Carbotrap B and Carboxen-1000)
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carboxen® 1000 carbon molecular sieve (CMS)
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
環境により配慮した代替製品カテゴリ
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
20013-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)