Merck
20625
Supelco
GR-2 Septa
pkg of 250 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
包装
pkg of 250 ea
直径
9.5 mm ( 3/8 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Septum is a very important component of syringe injection system. They are usually fabricated from elastomeric, self-sealing materials such as silicone rubber, neoprene or fluoroelastomers. It is suitable to conveniently introducing the sample without causing the system to leak. Improper septa decomposes under the high-temperature conditions of capillary inlets causing baseline disruption and ghost peaks in a chromatogram.
この安価な灰色のシリコーンゴム製セプタムは、日常の等温用途に設計されています。50°C~200°Cの入口温度で使用します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Robert L. Grob, PhD, Eugene F. Barry, PhD
Modern Practice of Gas Chromatography, 472-472 (2004)
R.L. Grob, M.A. Kaiser
Environmental Problem Solving Using Gas and Liquid Chromatography, 166-166 (2000)