物質
cone tip stainless steel needle (point style 1)
ニードルサイズ
23 ga
詳細
color (lime)
特徴
needle type LTN (fixed)
gastight syringe, fixed needle
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 001957
ニードル長
70 mm
容量
5 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
SGE syringes [volume 5 μL, 5F-PE-GT-0.63, needle size 23 ga (cone tip), needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)] are designed and tested to meet critical autosampler specifications. These syringes are designed with a unique plunger to eliminate bending and seizing. The needle point style withstands multiple and fast septum injections, making it one of the most trouble-free autosampler syringes available. The stainless steel cone tip, point style #1 is recommended for use with pre-drilled septa. The shape of this needle on the syringe has been developed for multiple and fast septum injections on the autosampler.
法的情報
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)