Merck
21992
Supelco
Static Dilution Bottle w/ Mininert® Valve
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
包装
pkg of 1 bottle
品質水準
テクニック
active air sampling: suitable
フラスコ容積
2 L
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
詳細
  • Static dilution bottle w/ Mininert® valve features a two liter round bottomed flask with a threaded neck.
  • Use the static dilution bottle to prepare gaseous volatile organic standards, using a technique developed by the US EPA for air analyses.
特徴および利点
MinInert valve included
法的情報
Mininert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)