Merck
25327
Supelco
NukolキャピラリーGCカラム
size × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
物質
fused silica
品質水準
認証
meets requirements for USP G25 and G35
パラメーター
60-200 °C temperature (isothermal)
60-220 °C temperature (programmed)
β値
265
df
0.50 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
サイズ × 内径
30 m × 0.53 mm
マトリックス活性基
Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol) phase
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
カラムタイプ
capillary polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.
用途:このカラムは、酸性官能基が相に導入されているために酸の特性を有しており、揮発性酸性化合物の分析に有用です。分析が困難なカルボン酸(遊離脂肪酸)も、優れたピーク形状と最小限の吸着で分析できます。
USPコード:このカラムは、USP G25、G35の要件を満たしています。
:
  • 結合済み
  • 酸変性ポリエチレングリコール
温度限界:
  • 60°C~200°C(等温)または220°C(プログラム温度)
アプリケーション
Nukol Capillary GC Column may be used in the quantitative determination of C2-C8 free carboxylic acids in dairy products by gas chromatography. It may also be used for the determination of the free concentration of valproic acid in human plasma by equilibrium dialysis followed by solid-phase microextraction (SPME) and capillary gas chromatography.
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solid-phase microextraction for the determination of the free concentration of valproic acid in human plasma by capillary gas chromatography.
Mette K
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 673 (2), 299-305 (1995)
Quantitative determination of free volatile fatty acids from dairy products on a Nukol capillary column.
Luciano C.
Journal of Chromatography A, 519 (2), 369-378 (1990)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)