安全性情報
26265
SGE Gas Tight Syringe, Removable Needle
250R-GT, volume 250 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
別名:
SYRINGE SGE 250UL RN GASTIGHT®, PT#2 25GA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
bevel tip stainless steel needle
ニードルサイズ
25 ga
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 006250
ニードルL × 外径
50 mm × 0.50 mm
容量
250 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • SGE gas tight syringe with removable Needle, Model: 250R-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)