Merck
28408-U
Supelco
バキュームアダプター
I.D. 10 mm, pk of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
13111000
NACRES:
NB.21
詳細
for procesing packed and empty dioxin columns and dual-layer reversible carbon tubes individually using vacuum pressure
包装
pk of 1
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
内径
10 mm
アプリケーション
food and beverages
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)