安全性情報
47260-U
Supelco
EPA 8270 酸性物質サロゲート添加用Mix 高濃度
certified reference material, 10 mg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
EPA 8270
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type surrogate
包装
ampule of 1 mL
濃度
10 mg/mL each component in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
その他情報
This certified reference material may be used to identify and quantitate key fatty acid methyl esters in a variety of food products. The complex nature of this mix eliminates the need to purchase multiple mixtures while minimizing expenses.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    2-Fluorophenol
    Phenol-d6
    2,4,6-Tribromophenol
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47260-U:4548173221274
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)