製品名
LiChrospher® RP-セレクトB HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L7
製品種目
LiChrospher®
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
LiChrospher®
包装
1 ea of
標識化の程度
11.5% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
360 m2/g
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
C8 (octyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
60 Å
使用pH
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック