Merck
503193
Supelco
二酸化炭素トラップ
volume 100 cc, 1/4 in. fitting
別名:
CO2トラップ, 100 cc, 1/4インチフィッティング
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12000000
容量
100 cc
フィッティング
1/4 in. fitting
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化ナトリウム非繊維シリケート材料は、高吸蔵容量と二酸化炭素に対する指示特性によって広く受け入れられています。一般に、この材料は、飽和した材料を交換しなければなくなるまでにその重量の20~30%の二酸化炭素を吸収します。緑褐色の物質が二酸化炭素を吸収すると、炭酸ナトリウムが生成されて白色に変化します。トラップ本体はホウケイ酸ガラスで作られ、接続金具はニッケルメッキするとともに焼結ステンレス鋼製のフリットが入っています。
水分トラップをこのユニットの下流に設置して、生成された水分を吸収します。
ご注意:吸収剤は腐食性を持つため、トラップの再充填時は特に注意してください。
寸法:
  • 100 ccトラップ:長さ123/4インチ (32.4 cm) x 直径13/4インチ (44 mm)
  • 250 ccトラップ:長さ171/2インチ (44.4 cm) x 直径2インチ (51 mm)
アプリケーション
It may be used to connect combustion oven and GCMS separator, for transfer of the gas into MS inlet system which monitors isotope-ratio.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
503193:4.548173164335E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Isotope-ratio-monitoring gas chromatography-mass spectrometry.
Matthews, D. E., and J. M. Hayes.
Analytical Chemistry, 50.11, 1465-1473 (1978)