Merck
51321-U
Supelco
PEEKsilチューブ
natural, pkg of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
包装
pkg of 2 ea
pkg of
natural
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PEEKsilは、有効な外径を持つ、PEEKポリマーで被覆された溶融石英チューブです。PEEK被覆は機械的に強く、金属またはポリマー継手のシール用として最適な特性を備えています。溶融石英のコアは、極めて堅牢な耐性と業界で認められた化学的特性を持ち、一定の固定した流体経路を提供します。 PEEKsilは、従来の溶融石英チューブと同様に、特にステンレス鋼と比較して優れた化学的適合性と極めて低い吸収特性を備えています。
注記:このチューブは切断しないでください。通常のカッターでは永久的な損傷が生じるため、予め切断されている長さでご使用ください。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
PEEKSil is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)