Merck
54994
PEEK製チューブ
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.055 in., natural, max. pressure 1000 psi
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32119290
パラメーター
1000 psi max. pressure
L × 外径 × 内径
10 ft × 1/16 in. × 0.055 in.
natural
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)チューブは、HPLCシステムのさまざまな場所でステンレス製チューブの代わりに広く使われるようになりました。金属錯化剤や特定の生化学化合物を取り扱う際など、サンプルと金属部品との接触を回避しなければならない場合に特に有用です。PEEKチューブにはその他にも以下のような利点があります:柔軟性、切りやすさ、非常に高い機械的安定性と化学的適合性、100 °Cまで使用できる。テトラヒドロフラン(THF)、ジメチルスルホキシド(DMSO)、塩化メチレン、濃硝酸、および濃硫酸はPEEKチューブとは併用できません。弊社の1/16 in. PEEKチューブは、内径がすぐに分かるように色分けされています。長さ3 m。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)