安全性情報
58702
PTFE製チューブ
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
包装
pkg of 1 ea
パラメーター
500 psi max. pressure
L × 外径 × 内径
10 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
500 psi (35 kg/cm2)までの圧力で使用するには、経済的かつ柔軟なPTFEチューブが最適です。 自動分析機、ポストカラム反応、分取スケールシステム、流路中のサンプリング装置、および生理学的に重要な化合物のモニターにご使用ください。
PTFEに推奨される最高動作温度は200°Cですが、それ以上の温度に短時間さらされても障害が発生することはめったにありません。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Bohlender™ PTFE tubing I.D. × O.D. 0.5 mm × 1.0 mm, L 10 m
Z609706
Bohlender PTFE tubing
Bohlender™ PTFE tubing I.D. × O.D. 0.8 mm × 1.58 mm, L 10 m
Z609714
Bohlender PTFE tubing
PEEK製チューブ L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.010 in., blue, max. pressure 6000 psi
Z226661
PEEK製チューブ
PTFE (FEP) Tubing tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Supelco
20532
PTFE (FEP) Tubing
PEEK製チューブ L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.005 in., red, max. pressure 8000
Z227307
PEEK製チューブ
vibrant-m
54994
PEEK製チューブ