安全性情報
58701
PTFE製チューブ
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.023 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
包装
pkg of 1 ea
L × 外径 × 内径
10 ft × 1/16 in. × 0.023 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
500 psi (35 kg/cm2)までの圧力で使用するには、経済的かつ柔軟なPTFEチューブが最適です。 自動分析機、ポストカラム反応、分取スケールシステム、流路中のサンプリング装置、および生理学的に重要な化合物のモニターにご使用ください。
PTFEに推奨される最高動作温度は200°Cですが、それ以上の温度に短時間さらされても障害が発生することはめったにありません。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Keunhong Jeong et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 56(11), 1089-1093 (2018-06-02)
Parahydrogen is a potentially significant source of hyperpolarization. However, a heat exchanger at an ultralow temperature, which is normally sustained wastefully using liquid nitrogen, is essential for the generation of hyperpolarized parahydrogen. In order to cut down on the use