Merck
58700-U
PTFE製チューブ
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.031 in.
別名:
PTFE Laboratory Tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
包装
pkg of 1 ea
L × 外径 × 内径
10 ft × 1/16 in. × 0.031 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
500 psi (35 kg/cm2)までの圧力で使用するには、経済的かつ柔軟なPTFEチューブが最適です。 自動分析機、ポストカラム反応、分取スケールシステム、流路中のサンプリング装置、および生理学的に重要な化合物のモニターにご使用ください。
PTFEに推奨される最高動作温度は200°Cですが、それ以上の温度に短時間さらされても障害が発生することはめったにありません。
アプリケーション
  • Microfluidic device for multiple emulsions: Discusses the development of a microfluidic device using PTFE tubing to generate multiple emulsions, with applications in pharmaceuticals and material science (Khalilnezhad A, Sahraei E, Cortes FB, Riazi M, 2023).
  • Cell Microencapsulation within Gelatin-PEG Microgels: Uses PTFE tubing in a simple pipet tip-based device for cell microencapsulation, important for biomedical applications such as tissue engineering (Nguyen TPT, Li F, Hung B, Truong VX, Thissen H, Forsythe JS, Frith JE, 2023).
  • Finned Tubular Air Gap Membrane Distillation: Introduces a finned tubular design with PTFE membranes for optimizing distillation processes, potentially impacting desalination and wastewater treatment (Wu Z, Guo F, 2023).
  • Expanded PTFE/Graphite Composites for Water/Oil Separation: Develops PTFE/graphite composites to enhance the efficiency of water/oil separation, offering benefits for environmental protection and industrial processes (Aturaliya R, Wang D, Xu Y, Lin YJ, Li Q, Turng LS, 2020).
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
PTFE (FEP) Tubing tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Supelco
20532
PTFE (FEP) Tubing
PTFE製チューブ L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
58699
PTFE製チューブ
BRAND® tubing I.D. 2, O.D. 4, W 1.0 mm
BR143352
BRAND® tubing
Bohlender™ PTFE tubing I.D. × O.D. 0.5 mm × 1.0 mm, L 10 m
Z609706
Bohlender PTFE tubing