Merck
58698-U
PTFE製チューブ
L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
パラメーター
500 psi max. pressure
L × 外径 × 内径
50 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
500 psi (35 kg/cm2)までの圧力で使用するには、経済的かつ柔軟なPTFEチューブが最適です。 自動分析機、ポストカラム反応、分取スケールシステム、流路中のサンプリング装置、および生理学的に重要な化合物のモニターにご使用ください。
PTFEに推奨される最高動作温度は200°Cですが、それ以上の温度に短時間さらされても障害が発生することはめったにありません。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
PTFE製チューブ tubing L × O.D. × I.D. 25 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.228 in. (5.8 mm)
Supelco
20533
PTFE製チューブ