product name
Ascentis® Express F5、2.7 μm HPLCカラム, 2.7 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L43
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 2.1 mm
表面積
135 m2/g
不純物
<5 ppm metals
マトリックス
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
PFP (pentafluorophenyl) phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
使用pH
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
製品選択ツール.をお試しください
ガードカートリッジ
必要ですが提供されていません
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Enhanced selectivity for stereoisomers and closely related compounds with alternate selectivity from C18 phases for basic, acidic, or neutral compounds
プロトコル
Fast and Accurate LC-MS Analysis of Vitamin D Metabolites, Using Ascentis® Express F5 HPLC Columns from Supelco®