製品名
Ascentis® Express HILIC、2.7 μm HPLCカラム, 2.7 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L3
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
≤100 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 2.1 mm
表面積
135 m2/g
不純物
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
silica phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å
使用pH
1-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この新たなカラム技術に関する詳細についてはAscentis Expressホームページをご覧ください。
法的情報
ガードカートリッジ
必要ですが提供されていません
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
For separation of polar compounds including polar neutrals, polar acids, and polar and non-polar basic amines use our Ascentis® Express HILIC column.
プロトコル
We offer the tools for the analysis of the metabolites; including certified reference standards, enzymes, substrates, and chromatographic products.