Merck
55252-U
Supelco
SupelcleanスルホキシドSPEチューブ
glass hardware, PE frit, bed wt. 6 g, volume 20 mL, pk of 5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
PE frit
glass hardware
組成
bed wt., 6 g
包装
pk of 5
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
20 mL
マトリックス活性基
sulfoxide phase
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SupelcleanスルホキシドSPEは、シリカ結合スルホキシド(-SO)相で構成されています。この技術は、特に変圧器油、廃油、および鉱油からポリ塩化ビフェニル(PCB)を抽出するために開発されました。PCBの保持は、SPE相の求電子性硫黄原子とPCB固有の芳香環から形成されるπ電子雲との相互作用を通じて促進されます。この独特なSPE相によって、PCBを0.5 ppmの定量限界で同定するシンプルかつ効率的な試料調製方法が実現されます。
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
55252-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)