安全性情報
56142
Omnifit®小口径コネクター
Three-way valve connector
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
詳細
PTFE cones included
テクニック
LPLC: suitable
0.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Omnifit® Small Bore Connectors offer the unique advantage of producing a very low dead volume connection with tubing of various diameters, through an O-ring compression system, a cone over tubing system or a void-filling cone with a standard gripper.
特徴および利点
PTFEコ-ン付
法的情報
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)