製品名
Discovery® HS C18 HPLCカラム, 3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Discovery®
包装
1 ea of
標識化の程度
20% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
5 cm × 2.1 mm
表面積
300 m2/g
表面被覆率
3.2 μmol/m2
不純物
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
120 Å
動作pH範囲
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ディスカバリー®HS C18 HPLCカラム(L × I.D.: 5 cm × 2.1 mm)は、一般に酸性および塩基性条件下で安定であることがわかっています。
アプリケーション
- 正確な CYP2C19 フェノタイピングを目的とした、乾燥血漿スポットとハートカット 2D-LC アプローチを用いたオメプラゾールと 5-ヒドロキシ-オメプラゾールの立体選択的分離:この研究では、薬理遺伝学的研究におけるその優れた選択性と感度を活かし、Discovery® HS C18 HPLC カラムを使用して薬物代謝における個別化医療アプローチに不可欠なデータを提供しています(Abouir et al., 2024)。
- 透過性研究におけるナノ製剤の適用:COVID-19 治療薬モルヌピラビルを定量するための安定性指標 RP-HPLC 法:この研究では、モルヌピラビルの迅速かつ正確な分析における Discovery® HS C18 カラムの有効性が強調されており、急速に進む医薬品の研究開発をサポートする役割が強調されています(Reçber et al., 2022)。
- 液体クロマトグラフィー蛍光検出によるヒト尿および血漿中のイダルビシンの高感度分析:この応用例では、複雑な生体マトリックスにおける治療薬およびその代謝物のモニタリングに不可欠な臨床診断における Discovery® HS C18 カラム′の高感度性と堅牢性が強調されています(Maliszewska et al., 2020)。
特徴および利点
- 安定で、低ブリ-ドのLC-MS分離
- 分析から分取まで適応可能
- 安定性が高く、操作間、ロット間の再現性を保証
- 疎水性が高く、難しい分析対象物の高い分離能
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
アプリケーション
Journal of separation science, 34(7), 733-739 (2011-03-02)
Highly hydrophilic compounds belonging to biogenic amines were analysed in the reversed-phase system, modified with the addition of ionic liquids: 1-ethyl-3-methyl-imidazolium hexafluorophosphate (EMIM PF(6)) and chaotropic salt NaPF(6) on Discovery HS C18 column at acidic conditions. The effect of the
Journal of chromatographic science, 55(6), 617-624 (2017-03-24)
Tuberculosis (TB) with human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome represents the most common infectious diseases worldwide. Anti-TB drugs are used concurrently with antiretroviral drug for treatment of TB-HIV co-morbidities. Due to lower risk of interaction with protease inhibitors, rifabutin is
Biomedical chromatography : BMC, 22(11), 1213-1224 (2008-07-25)
A simple, precise and accurate assay for the determination of 6-methoxy-2-naphthylacetic acid (6-MNA), an active metabolite of nabumetone in human plasma, was developed and validated using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The analyte (6-MNA) and propranolol (internal standard, IS) were
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 944, 114-122 (2013-12-10)
A simple, specific, precise and rapid RP-HPLC-UV method was developed for simultaneous determination of lumefantrine and its metabolite desbutyl lumefantrine in human plasma. Experimental parameters were optimized and the method was validated according to standard guidelines. The method showed adequate
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 878(28), 2782-2788 (2010-09-11)
A rapid, inexpensive, sensitive and specific HPLC-ECD method for the determination of lipoic acid in human plasma was developed and validated over the linearity range of 0.001-10μg/ml using naproxen sodium as an internal standard (IS). Extraction of lipoic acid and
関連コンテンツ
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)