安全性情報
57209
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPEバルクパッキング
pkg of 100 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41115712
製品種目
Supelclean
品質水準
包装
pkg of 100 g
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
マトリックス
magnesium silicate
マトリックス活性基
Florisil phase
直径
100-120 mesh
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
詳細
LC-Florisil Supelclean SPEチューブを使用して、非極性サンプルから極性検体を抽出できます。
法的情報
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
57209:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size, for flash chromatography
Supelco
60737
シリカゲル
プロトコル
「QuEChERS」法によるオレンジからの農薬抽出とGC/MS測定