製品名
SUPELCOSIL™ LC-18 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
認証
suitable for USP L1
品質水準
特徴
endcapped
メーカー/製品名
SUPELCOSIL™
標識化の程度
11.0% carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 2.1 mm
表面積
170 m2/g
表面被覆率
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
pH
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase