安全性情報
58239C40
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
L × 内径:
5 cm × 4 mm
表面積:
170 m2/g
粒径:
5 μm
マトリックス活性基:
C18 (octadecyl) phase
ポアサイズ:
120 Å
Matrix:
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
製品名
SUPELCOSIL LC-18 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
SUPELCOSIL
特徴
endcapped
メーカー/製品名
SUPELCOSIL
包装
1 ea of
標識化の程度
11.0% carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 4 mm
表面積
170 m2/g
表面被覆率
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
pH
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持力の非常に高い汎用疎水性アルキル固定相で、幅広い化合物に対して良好なピ-ク形状を与えます。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)