Merck
59101
Supelco
カラムブランクキット、HPLC用
I.D. × O.D. × L 4.6 mm × 1/4 in. × 15 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
316L stainless steel
内径 × 外径 × L
4.6 mm × 1/4 in. × 15 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Each column blank kit includes a precision-bore polished 316 stainless steel column blank, two zero dead volume external reducing unions (internal unions with 10 mm I.D. blanks) with nuts and ferrules for 1/16 in. O.D. tubing, and two
2 μm frits.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)