Merck
58289
Waters®ユニオン
size 1/16 in., stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
stainless steel
包装
pkg of 1 ea
サイズ
1/16 in.
詳細
Waters® Union is used for connecting most HPLC columns to a 1/16 in. tubing system.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Waters is a registered trademark of Waters
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3