安全性情報
57659
ユニオン
bore 0.020 in., 10-32 thread
別名:
Upchurch PEEK Fingertightユニオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
0.020 in.
フィッティング
10-32 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The PEEK zero dead volume unions (bore 0.020 in., thread 10-32) need to be operated at 5000 ψ (352 kg/cm2). They include Fingertight III nuts and ferrules.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)