Merck
58627
Supelco
ユニオン
for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
別名:
Valco®ユニオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
stainless steel union and fittings
詳細
internal
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
VICI Valco® ZU1C
穴サイズ
0.25 mm
適合性
for connecting 1/16 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特に記載のない限り、ステンレス製ナット、フェラルが含まれています。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
T字型 bore 0.020 in., 10-32 thread
57661
T字型
Valco®ユニオン for connecting 1/16 to 1/32 in., bore size 0.25 mm
59025-U
Valco®ユニオン
Valco®ユニオン zero dead volume, for connecting 1/8 to 1/16 in., bore size 0.25 mm
Supelco
22949
Valco®ユニオン