Merck
59509
Supelco
SUPELCOSIL LC-SCX (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
製品名
SUPELCOSIL LC-SCX Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
認証
suitable for USP L9
品質水準
包装
pkg of 1 kit
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2 cm × 4 mm
マトリックス活性基
sulfonic acid, propyl- phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
脚注
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, 2 nuts and ferrules.
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Jie Zhao et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 33(15), 1853-1855 (2008-11-15)
To developed a method for the determination of thiabendazole residues in barbary wolfberry fruit by ion exchange chromatography (IEC) with fluorescence detection. The samples were extracted with 0.1% H3PO4. Chromatographic analysis was performed on a Supelcosil LC-SCX (4.6 mm x