Merck
64832
Supelco
インピンジャー/バブラー
bubbler volume 40 mL
別名:
Impinger/Bubbler
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
物質
fritted stem glass bubbler
品質水準
詳細
marked intervals 15 mL
包装
pkg of 1
テクニック
active air sampling: suitable
L
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
バブラー容積
40 mL
キャップ直径
24 mm
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホウケイ酸ガラス製のインピンジャ-(粒子用)およびバブラ-(気体・蒸気用)です。液体中に吹き込んで空気中の不純物を集める必要がある米国労働安全衛生研究所(NIOSH)および米国安全衛生局(OSHA)の試験法に最適です。すり合わせガラスジョイントまたはPTFE製マイクロコネクタ-が付属しています。
24mm threads. Fritted glass stem. Back pressure <7 in. of water with 15mL water. 10.7-dram vial (40mL) included.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)