製品名
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L109
製品種目
Supel™
包装
1 ea of
パラメーター
≤250 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (620 bar)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
カラムL × 内径
5 cm × 4.6 mm
表面積
155 m2/g
Matrix
porous graphitic carbon (PGC) particle platform
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
200 Å pore size
動作pH範囲
1-14
分離法
mixed mode
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
and enhanced retention of compounds typically requiring hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) to retain. Through the use of patent-pending synthetic procedures, a narrow particle size distribution is prevalent with this technology, further enhancing the chromatographic performance that this column can display.
アナリシスノート
おすすめ製品
法的情報
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
59997-U:
関連コンテンツ
Supel™ Carbon LC U/HPLC カラムは極性または荷電化合物の高温および高圧下で分離を促進します。
Supel™ Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.